Principaux documents
491853
Sigma-Aldrich
Benzo[b]fluoranthene-d12
98 atom % D
Synonyme(s) :
Benz[e]acephenanthrylene-d12
10 MG
414,00 €
414,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
10 MG
414,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20D12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
414,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
163-165 °C (lit.)
Changement de masse
M+12
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c-2c(c1[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c5c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c5c([2H])c-2c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-14-13(6-1)12-19-16-9-4-3-8-15(16)18-11-5-10-17(14)20(18)19/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
Clé InChI
FTOVXSOBNPWTSH-AQZSQYOVSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Ana L L Dauner et al.
Journal of environmental management, 223, 417-425 (2018-06-27)
The concentration, distribution, and ecological risk of hydrocarbons, as well as bulk parameters, were determined in surface sediments of the Babitonga Bay, a subtropical human-impacted estuary in South Atlantic. Total aliphatic and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) ranged between 0.8 and
Weier Hao et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 37(7), 1202-1215 (2020-05-05)
In this work, we describe a method developed to quantify persistent organic pollutants (POPs) including polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and organochlorine pesticides (OCPs) in dietary supplement samples using stir-bar sorptive extraction (SBSE)-GC-MS/MS-isotope dilution mass spectrometry (IDMS). This method enables accurate
Maria João Fraqueza et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(1) (2020-01-19)
The manufacturing of dry-cured meat products usually includes a smoking step. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are potentially carcinogenic chemical compounds that may result from smoking. The aim of the present study was to optimize the smoking regime of traditional dry-cured
Articles
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.