Documents
491624
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.503 (lit.)
Point d'ébullition
133-135 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
1.585 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O2S/c8-14(12,13)6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
Clé InChI
ZIZGWNOAHUCACM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride is an ortho-substituted benzenesulfonyl chloride.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter