great high quality product and fast delivery - excellent communication about delivery times
532711
2-Fluorobenzenesulfonyl chloride
97%
51,00 €
About This Item
51,00 €
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.537 (lit.)
pb
246-247 °C (lit.)
Pf
27-30 °C (lit.)
Densité
1.47 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
Fc1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClFO2S/c7-11(9,10)6-4-2-1-3-5(6)8/h1-4H
Clé InChI
ZSZKAQCISWFDCQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 2-(2-fluorophenyl)benzofuran[2]
- 2-butyl-5-(2-fluorophenyl)furan[3]
- 2-(2-fluorophenyl)-3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran[3]
It may also be used to prepare:
- 2-fluorobenzenesulfonamide[4]
- methyl 2-{[(2-fluorophenyl)sulfonyl]amino}-5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenecarboxylate[5]
- potassium fluorobenzene-2-sulfonate[6]
- 1-(2-bromobenzyl)-2-(2-fluorophenyl)pyrrole[7]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter