Principaux documents
637149
Sigma-Aldrich
Iron nickel oxide
nanopowder, <50 nm particle size (APS), ≥98% trace metals basis
Synonyme(s) :
Diiron nickel tetraoxide
25 G
247,00 €
100 G
786,00 €
247,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
247,00 €
100 G
786,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Fe2NiO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.38
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
247,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% trace metals basis
Forme
nanopowder
Taille des particules
<50 nm (APS)
Densité
5.368 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
0.89 g/mL
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
O=[Ni].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.Ni.4O
Clé InChI
NQNBVCBUOCNRFZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Iron nickel oxide (Fe2O3/NiO) nanopowder is a class of nanomaterial with properties such as superior magnetic, electrical and selective absorption. It can be used as an additive in the formation of membranes for water treatment. [1]
Application
Fe2O3/NiO can be used for applications such as:
  • fabrication of magnetic nanofiber for data storage and transfer[2]
  • electrocatalysts for the splitting of alkaline water[3]
  • formation of composite nanofibers for efficient water oxidation electrocatalysis[4]
Forme physique
Nearly spherical crystalline morphology
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Magnetic nanofiber mats for data storage and transfer
Dopke C, et al.
Nanomaterials, 9(1), 92-92 (2019)
Preparation and characterization of ion-selective polyvinyl chloride based heterogeneous cation exchange membrane modified by magnetic iron-nickel oxide nanoparticles
Hosseini SM, et al.
Desalination, 284, 191-199 (2012)
Electrospinning synthesis of bimetallic nickel-iron oxide/carbon composite nanofibers for efficient water oxidation electrocatalysis
Chen H, et al.
ChemCatChem, 8(5), 992-1000 (2016)
Iron-doped nickel oxide nanocrystals as highly efficient electrocatalysts for alkaline water splitting
Fominykh K, et al.
ACS Nano, 9(5), 5180-5188 (2015)
Xing Guo et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(18) (2020-09-20)
For the first time, a novel NiFe2O4/paper-based magnetoelastic (ME) biosensor was developed for rapid, sensitive, and portable detection of human serum albumin (HSA). Due to the uniquely magnetoelastic effect of NiFe2O4 nanoparticles and the excellent mechanical properties of the paper
Articles
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.