164798
Trifluoromethanesulfonyl chloride
≥99%
Synonyme(s) :
Triflyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
10.36 psi ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.334 (lit.)
Point d'ébullition
29-32 °C (lit.)
Densité
1.583 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CClF3O2S/c2-8(6,7)1(3,4)5
Clé InChI
GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N
Application
- A trifluoromethylating agent for the fluoroalkylation of heterocycles, arenes, and heteroarenes.
- A sulfonating agent for alcohols.
- A chlorinating agent for carbanions.
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles