Principaux documents
565849
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
Synonyme(s) :
α,α,α-Trifluoro-p-toluenesulfonyl chloride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride, [4-(Trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl chloride, [p-(Trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl chloride, p-Trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride
1 G
29,00 €
5 G
78,80 €
29,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
29,00 €
5 G
78,80 €
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.62
Beilstein:
2113604
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
29,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
30-34 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O2S/c8-14(12,13)6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
Clé InChI
OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride may be used to synthesize β-arylated thiophenes[1] and 2,5-diarylated pyrrole[2]via palladium catalyzed desulfitative arylation of thiophenes and pyrroles, respectively.[1][2]
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride and N-vinylpyrrolidinone in acetonitrile can undergo photo-irradiation with visible light in the presence of Ir(ppy)2(dtbbpy)PF6 ([4,4′-bis(1,1-dimethylethyl)-2,2′-bipyridine-N1,N1′]bis[2-(2-pyridinyl-N)phenyl-C]iridium(III)hexafluorophosphate) and disodium phosphate to give the corresponding E-vinyl sulfone.[3]
Attention
Low Melting Solid
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
"Benzenesulfonyl chlorides: new reagents for access to alternative regioisomers in palladium-catalysed direct arylations of thiophenes"
Yuan K, et al.
Chemical Science, 5(1), 392-396 (2014)
"C-H Functionalization of Enamides: Synthesis of ?-Amidovinyl Sulfones via Visible-Light Photoredox Catalysis"
Jiang H, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 355(4), 809-813 (2013)
Palladium-Catalysed Direct Desulfitative Arylation of Pyrroles using Benzenesulfonyl Chlorides as Alternative Coupling Partners.
Jin R, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 356(18), 3831-3841 (2014)