Principaux documents
480525
Sigma-Aldrich
Lithium azide solution
20 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Lthium triazide
100 G
634,00 €
634,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
634,00 €
About This Item
Formule linéaire :
LiN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
48.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
634,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
20 wt. % in H2O
Densité
1.088 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Li]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/Li.N3/c;1-3-2/q+1;-1
Clé InChI
GUWHRJQTTVADPB-UHFFFAOYSA-N
Application
Lithium azide can be used as:
  • A precursor in the synthesis of lithium pentazolate.
  • As an electrolyte additive for Li-S batteries to enhance their cyclability and interfacial stability.
  • As porogen reagent and nitrogen source in the preparation of nitrogen-doped porous carbon nanofibers.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.