Principaux documents
8.22335
Sigma-Aldrich
Sodium azide
for synthesis
Synonyme(s) :
Sodium azide, Hydrazoic azid sodium salt
100 G
48,80 €
250 G
79,80 €
1 KG
228,00 €
25 KG
3 070,00 €
48,80 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
Changer de vue
100 G
48,80 €
250 G
79,80 €
1 KG
228,00 €
25 KG
3 070,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
N3Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
65.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
247-852-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
48,80 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
Niveau de qualité
Puissance
27 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
300 °C/1013 hPa (rigorous decomposition)
Pf
275 °C (decomposition)
Solubilité
408 g/L
Densité
1.85 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[N+](=[N-])=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
Clé InChI
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis of Quinazoline Derivatives: A copper-catalyzed multicomponent domino reaction of sodium azide is used for the synthesis of quinazoline derivatives, relevant to pharmaceutical chemistry (C Xu, FC Jia, ZW Zhou…, The Journal of Organic Chemistry, 2016). Access the study.
Remarque sur l'analyse
Assay (cerimetric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Brain
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable