480053
4-tert-Butylphenylboronic acid
≥95.0%
Synonyme(s) :
(p-tert-Butylphenyl)boronic acid, 4-t-Butylbenzeneboronic acid, 4-t-Butylphenylboronic acid, 4-tert-Butylbenzeneboronic acid, p-tert-Butylbenzeneboronic acid, [4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]boronic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0%
Pf
191-196 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H15BO2/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3
Clé InChI
MNJYZNVROSZZQC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable