253928
1-Bromo-4-tert-butylbenzene
97%
42,90 €
About This Item
42,90 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.533 (lit.)
pb
80-81 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
13-16 °C (lit.)
Densité
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H13Br/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
XHCAGOVGSDHHNP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F
Point d'éclair (°C)
97 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves