679437
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Synonyme(s) :
α-Bromo-p-tolueneboronic acid, p-Boronobenzyl bromide
31,40 €
About This Item
31,40 €
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
173-177 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OB(O)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C7H8BBrO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,10-11H,5H2
Clé InChI
PDNOURKEZJZJNZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Design of boronic acid-based autotaxin inhibitors
- Synthesis of boronated phosphonium salts
- Studies of incorporation of boronic acid groups to enhance gene transfection capability
- Investigations of the effect of boronic acid-positioning in optical glucose-sensing ensemble
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3