Principaux documents
473804
Sigma-Aldrich
2-Bromophenylboronic acid
greener alternative
≥95.0%
Synonyme(s) :
o-Bromophenylboronic acid
5 G
31,00 €
25 G
90,90 €
31,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
31,00 €
25 G
90,90 €
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
31,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95.0%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
113 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C6H6BBrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
Clé InChI
PLVCYMZAEQRYHJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Find details here.
Application
Catalyzes the formation of amide bonds from amines and carboxylic acids.
Used to promote greener amidations of carboxylic acids and amines in catalytic amounts. This technology avoids the requirement of preactivation of the carboxylic acid or use of coupling reagents.
Direct Amidation of Carboxylic Acids Catalyzed by ortho-Iodo Arylboronic Acids: Catalyst Optimization, Scope, and Preliminary Mechanistic Study Supporting a Peculiar Halogen Acceleration Effect
Autres remarques
Corps en aluminium, diaphragme en acier inoxydable.
  • Pression d′entrée: 0-2000 psig
  • Pression de sortie : 1-25 psig
  • CGA 180 / 1/8 de pouce NPT (F)
  • Livré avec raccord Swagelock NPT 1/8 in. à 1/8 ″
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Yae In Cho et al.
Inorganic chemistry, 58(19), 12689-12699 (2019-09-10)
We report syntheses and H2 activation involving model complexes of mono-iron hydrogenase (Hmd) derived from acyl-containing pincer ligand precursors bearing thioether (CNS
Articles
We are proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.