Principaux documents
445215
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenylboronic acid
≥95.0%
Synonyme(s) :
(o-Chlorophenyl)boronic acid, 2-Chlorobenzeneboronic acid, o-chloro-Benzeneboronic acid
1 G
43,90 €
5 G
102,00 €
43,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
43,90 €
5 G
102,00 €
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
43,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95.0%
Forme
solid
Pf
92-102 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H6BClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
Clé InChI
RRCMGJCFMJBHQC-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable