Documents
238112
Sigma-Aldrich
1,2-Diiodobenzene
98%
Synonyme(s) :
1,2-Phenylene diiodide, o-Diiodobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4I2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.90
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.718 (lit.)
Point d'ébullition
152 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
2.524 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Ic1ccccc1I
InChI
1S/C6H4I2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Clé InChI
BBOLNFYSRZVALD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Photolysis of 1,2-diiodobenzene in cyclohexane, furan, benzene and benzene containing tetraphenylcyclopentadienone has been studied.
Application
1,2-Diiodobenzene has been used in the preparation of purino[8,9-f]phenanthridines.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
The Photolysis of 1, 2-Diiodobenzene: A Photochemical Source of Benzyne.
Kampmeier JA and Hoffmeister E.
Journal of the American Chemical Society, 84(19), 3787-3788 (1962)
Igor Cerna et al.
The Journal of organic chemistry, 75(7), 2302-2308 (2010-03-05)
Intramolecular C-H arylations were employed as a key step in the synthesis of hitherto unknown fused purine systems: 13-substituted purino[8,9-f]phenanthridines and 11-substituted 5,6-dihydropurino[8,9-a]isoquinolines. The purino[8,9-f]phenanthridines were prepared in moderate yields by double C-H arylations of 9-phenylpurines with 1,2-diiodobenzene or, more