469521
β-Thujaplicin
99%
Synonyme(s) :
beta-Thujaplicin, 2-Hydroxy-4-isopropyl-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, Hinokitiol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Point d'ébullition
140 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
50-52 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)C1=CC=CC(=O)C(O)=C1
InChI
1S/C10H12O2/c1-7(2)8-4-3-5-9(11)10(12)6-8/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
FUWUEFKEXZQKKA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Fabrication and characterization of sodium alginate/blueberry anthocyanins/hinokitiol loaded ZIF-8 nanoparticles composite films with antibacterial activity for monitoring pork freshness.: This study develops composite films incorporating hinokitiol for its antibacterial properties to monitor pork freshness, highlighting its potential in food safety applications (Guo et al., 2024).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable