Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
A88255
Sigma-Aldrich
p-Anisidine
99%
Synonyme(s) :
4-Aminoanisole, 4-Methoxyaniline
5 G
27,80 €
100 G
30,90 €
250 G
51,80 €
1 KG
92,10 €
27,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
27,80 €
100 G
30,90 €
250 G
51,80 €
1 KG
92,10 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.15
Beilstein:
471556
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
27,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
959 °F
pb
240-243 °C (lit.)
Pf
56-59 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
Clé InChI
BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
Application
p-Anisidine can undergo aerobic oxidation in the presence of gold catalysts to form aromatic azo compounds.[1]
p-Anisidine can be used:
  • In the diastereoselective and enantioselective synthesis of CF3-substituted azoridines catalyzed by a chiral Bronsted acid.[2]
  • To prepare 4-organoselenium-quinolines through multi-component Povarov reaction with ethyl glyoxylate and ethynyl(phenyl)selane, catalyzed by Yb(OTf)3.[3]
  • As a starting material to synthesize 3-fluoro-6-methoxyquinoline in two steps.[4],
  • To prepare N-PMP protected α-aminopropargylphosphonates by reacting with terminal alkynes and diethyl formylphosphonate hydrate using silver(I) triflate as a catalyst.[5]
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
251.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
122 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Ytterbium (III)-catalyzed three-component reactions: synthesis of 4-organoselenium-quinolines
de Oliveira IM
New. J. Chem., 41(18), 9884-9888 (2017)
Dima A Sabbah et al.
Medicinal chemistry (Shariqah (United Arab Emirates)), 14(7), 695-708 (2018-04-14)
Phosphoinositide 3-kinase α (PI3Kα) is an attractive target for anticancer drug design. Target compounds were designed to probe the significance of alcohol and imine moieties tailored on a benzoin scaffold to better understand the structure activity relation (SAR) and improve
Noël Tenyang et al.
Food chemistry, 221, 1308-1316 (2016-12-17)
The aim of this study was to determine the effect of boiling and roasting on the proximate, lipid oxidation, fatty acid profile and mineral content of two sesame seeds varieties. The proximate composition was significantly affected (P<0.05) during treatments. The
Sudipta Chatterjee et al.
Journal of microencapsulation, 34(4), 366-382 (2017-07-01)
Fish oil microcapsules were successfully prepared from fish oil-in-water emulsions using chitosan as shell material and anionic surfactants sodium dodecyl sulphate (SDS), sodium dodecylbenzenesulfonate (SDBS), sodium cholate (cholate), and sodium deoxycholate (DOC) as emulsifiers. The type of emulsifier influenced the
Zijia Li et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 6(6), 1802163-1802163 (2019-04-03)
Methoxy-functionalized triphenylamine-imidazole derivatives that can simultaneously work as hole transport materials (HTMs) and interface-modifiers are designed for high-performance and stable perovskite solar cells (PSCs). Satisfying the fundamental electrical and optical properties as HTMs of p-i-n planar PSCs, their energy levels
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf