C99205
Cycloheptatriene
95%
Synonyme(s) :
Tropiliden, Tropilidene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.519 (lit.)
Point d'ébullition
116-117 °C (lit.)
Densité
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1C=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H8/c1-2-4-6-7-5-3-1/h1-6H,7H2
Clé InChI
CHVJITGCYZJHLR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 2-Hydroxyazulene via [2+2] cycloaddition reaction with dichloroketene, and subsequent ring expansion reaction with diazomethane.
- 7-Alkyl-bicyclo[4.2.1]nona-2,4,7-trienes by cobalt catalyzed [6+2] cycloaddition with terminal alkynes.
- (3,5-Cycloheptadienyl)diphenylphosphine ligand by reacting with diphenylphosphine.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
41.0 °F
Point d'éclair (°C)
5 °C