T89702
Tropolone
98%
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Point d'ébullition
80-84 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
50-52 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1=CC=CC=CC1=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h1-5H,(H,8,9)
Clé InChI
MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
It can also be used as:
- A precursor to synthesize azulene derivatives such as methyl 2-methylazulene-1-carboxylate.
- A reagent to prepare fused heterocycles and complexes of Ga(III) and In(III).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup