B81956
4-Bromothiophenol
95%
Synonyme(s) :
4-Bromobenzenethiol
30,00 €
About This Item
30,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
crystals
pb
239 °C (lit.)
Pf
73-76 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Sc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H5BrS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Clé InChI
FTBCOQFMQSTCQQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable