467227
2-Ethynylanisole
97%
Synonyme(s) :
1-Ethynyl-2-methoxybenzene
103,00 €
About This Item
103,00 €
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5720 (lit.)
pb
197 °C (lit.)
Densité
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H8O/c1-3-8-6-4-5-7-9(8)10-2/h1,4-7H,2H3
Clé InChI
UFOVULIWACVAAC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
196.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91.1 °C - closed cup