373761
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate
contains 50-200 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Synonyme(s) :
2,2,2-Trifluoroethyl 2-methylprop-2-enoate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Contient
50-200 ppm MEHQ as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.361 (lit.)
Point d'ébullition
59 °C/100 mmHg (lit.)
Densité
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-4(2)5(10)11-3-6(7,8)9/h1,3H2,2H3
Clé InChI
QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
62.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.