Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
459925
Sigma-Aldrich
Oxyde de platine(IV)
greener alternative
Synonyme(s) :
Catalyseur d’Adams, Dioxyde de platine, NSC 402624, Oxyde platinique, Oxyde platineux
250 MG
91,20 €
1 G
214,00 €
5 G
627,00 €
91,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
91,20 €
1 G
214,00 €
5 G
627,00 €
About This Item
Formule linéaire :
PtO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
91,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Composition
Pt, 79-83%
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Superficie
≥75 m2/g
Impuretés
iron, low
Pf
450 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
Clé InChI
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Prepared by Adams′ nitrate fusion method.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
Réactions catalysées :
  • Réactions d′hydrohydrazination
  • Oxydation des sucres
  • Oxydation à basse température du monoxyde de carbone
  • Réaction de réduction de l′oxygène
  • Réactions d′hydrogénation
  • Hydrogénolyse du groupe cyclopropyle en groupe isopropyle
  • Réactions d′hydroxycyclopropanation
Catalyst for hydrogenation of various functional groups; used as dehydrogenation catalyst; used for selective oxidation of primary alcohols.
Pictogrammes
Flame over circle
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Ox. Sol. 1
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)