382035
3-Benzyloxy-1-propanol
97%
83,90 €
About This Item
83,90 €
Essai
97%
Forme
liquid
pb
111-114 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES
OCCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O2/c11-7-4-8-12-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2
Clé InChI
FUCYABRIJPUVAT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter