Documents
520616
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) oxide hydrate
crystalline, 99.5%
Synonyme(s) :
Platinum dioxide hydrate
About This Item
Formule linéaire :
PtO2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.08 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99.5%
Forme
crystalline
Composition
Pt, ≥80%
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Pf
450 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
Clé InChI
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for hydrogenation of various functional groups; used as dehydrogenation catalyst;used for selective oxidation of primary alcohols.
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Nishimoto, S.-I.; Ohtani, B. et al
Journal of the American Chemical Society, 105, 7180-7180 (1983)
Evans, D. A.; Mitch, C. H. et al.
Journal of the American Chemical Society, 102, 5955-5955 (1980)
Marino, J. P.; Fernandez de la Pradilla, R. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4898-4898 (1987)