Principaux documents
449423
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenol-3,4,5,6-d4
98 atom % D
100 MG
162,00 €
250 MG
347,00 €
162,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 MG
162,00 €
250 MG
347,00 €
About This Item
Formule linéaire :
ClC6D4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
162,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.558 (lit.)
pb
175-176 °C (lit.)
Pf
8 °C (lit.)
Densité
1.279 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c(O)c1[2H]
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
ISPYQTSUDJAMAB-RHQRLBAQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup