Principaux documents
151998
Sigma-Aldrich
Toluène-d8
Toluene-d8
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
99 atom % D
10 G
133,00 €
25 G
267,00 €
50 G
433,00 €
133,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
133,00 €
25 G
267,00 €
50 G
433,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6D5CD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.19
Beilstein:
1909300
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
133,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥99.00%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
0.34-6.3 % (lit.)
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.0100% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.494 (lit.)
pb
110 °C (lit.)
Pf
-84 °C (lit.)
Densité
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
Clé InChI
YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Description générale
Toluene-d8 is a deuterated derivative of toluene. Pyrolytic decomposition of dilute mixtures (concentration range = 5-20ppm) of toluene-d8 in argon behind shock waves has been reported to afford various concentrations of hydrogen and deuterium atoms. This pyrolytic reaction was investigated by resonance absorption spectroscopy.[1] It participates as solvent in the time-course 1H-NMR (Proton Nuclear Magnetic Resonance) spectral evaluation of (E)-dimethyl 2-(ferrocenylethynyl)-3-(4-nitrophenylethynyl)fumarate, on irradiation with light at 546 and 578nm.[2]
Application
Toluene-d8 can be used as solvent to study the nuclear magnetic resonance spectra of the corresponding polymethylene block copolymers.[3]
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Synthesis of Polymethylene Block Copolymers by the Polyhomologation of Organoboranes
Shea.JK, et al.
Macromolecules, 32, 3157-3158 (1999)
Synthesis and Visible-Light Photochromism of a Donor-Acceptor Type of Dimethyl 2, 3-bis (arylethynyl) fumarate.
Sakamoto R.
International Journal of Chemical Engineering and Applications, 7(1), 52-52 (2016)
Formation of deuterium atoms in the pyrolysis of toluene-d8 behind shock waves. Kinetics of the reaction C7D8+ H ? C7D7H + D
Rao VS and Skinner GB.
The Journal of Physical Chemistry, 88(94), 4362-4365 (1984)
Fourier transform NMR in liquids at high pressure. III. Spin-lattice relaxation in toluene-d8.
Wilbur DJ and Jonas J.
J. Chem. Phys. , 62(7), 2800-2807 (1975)
Freddy H Havaldar et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 58(4), 163-165 (2015-02-19)
A d4 -labeled isotopomer of deferasirox was synthesized as internal standard for use in a LC/mass spectroscopy (MS)/MS method developed for the simultaneous quantitative determination of deferasirox in human serum. d4 -deferasirox was synthesized from d8 -toluene.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review