Principaux documents
455695
Sigma-Aldrich
Propylene oxide-d6
≥98 atom % D, 98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonyme(s) :
1,2-Epoxypropane-d6
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3D6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
64.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
98% (CP)
Contient
hydroquinone as stabilizer
Technique(s)
protein expression: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.365 (lit.)
pb
34 °C (lit.)
Pf
−112 °C (lit.)
Densité
0.916 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C1([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
Clé InChI
GOOHAUXETOMSMM-LIDOUZCJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-34.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-37 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)