Principaux documents
64003BC
Millipore
Dispositif de prélèvement d'échantillon de surface MVP ICON®
MVP ICON® Surface Sampling Device
BioControl, ATP Surface Sampling Swab for HACCP Management
Synonyme(s) :
Écouvillon d'ATP-métrie
100 UNITS
357,00 €
357,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
100 UNITS
357,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41112601
Nomenclature NACRES :
NB.79
357,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Gamme de produits
FLASH®
Conditionnement
pkg of 100 units (swabs; BC64003-100TST)
Fabricant/nom de marque
MVP ICON®
Conditions de stockage
room temperature
Application(s)
food and beverages
personnel monitoring (monitoring)
surface monitoring
Compatibilité
for use with MVP ICON instrument
Méthode de détection
bioluminescent
Température de stockage
2-30°C
room temp
Description générale
Le dispositif de prélèvement d'échantillons de surface MVP ICON® est un système autonome conçu pour être utilisé avec l'instrument MVP ICON® pour une surveillance environnementale conforme à votre système qualité et à la démarche HACCP. Ce dispositif de prélèvement ne perce pas un opercule lors de son activation : il laisse le réactif s'écouler le long de la tige de l'écouvillon et libère uniformément l'échantillon d'ATP de l'extrémité ouatée. Le dispositif de prélèvement d'échantillons de surface MVP ICON® est conçu pour compenser les variations liées à la technique d'écouvillonnage, donnant des mesures précises et cohérentes en toutes circonstances.
L'instrument MVP ICON® détecte les résidus alimentaires et microbiologiques en mesurant l'adénosine triphosphate (ATP) au moyen de la bioluminescence de la luciférase. L'ATP est présent dans la plupart des résidus alimentaires et dans toutes les cellules de bactéries, de levures et de moisissures.
Application
Le dispositif de prélèvement d'échantillons de surface MVP ICON® s'utilise avec l'instrument MVP ICON® pour détecter les résidus alimentaires et microbiologiques dans le cadre des contrôles d'hygiène pratiqués dans l'industrie des aliments et des boissons.
Caractéristiques et avantages
Ayez davantage confiance en vos résultats
  • La conception améliorée de l′écouvillon permet de s′affranchir de la variabilité de la technique de prélèvement d′un opérateur à l′autre, ce qui augmente la reproductibilité et garantit chaque fois une mesure exacte et répétable de l′écouvillon.
  • La mesure porte sur la lumière produite par le réactif et non la surface du dispositif solide, ce qui garantit un haut niveau de répétabilité.
  • Le réactif s′écoule à travers l′axe creux du dispositif pour laver uniformément l′embout de collecte et faire s′écouler l′ATP jusqu′au fond du tube de prélèvement, garantissant un haut degré d′exactitude.
  • Le dispositif de prélèvement peut être actionné d′une seule main en un seul geste, ce qui libère l′autre main pour d′autres opérations.
Apportez de la flexibilité à votre programme de travail
  • Le tampon de neutralisation exclusif de l′écouvillon réduit au minimum les éventuelles interférences liées aux désinfectants. Les mesures peuvent donc être prises avant OU après la désinfection : c′est vous qui décidez du moment le plus opportun pour effectuer vos analyses.
  • Réduit au minimum l′éventuel effet des désinfectants couramment employés, notamment : composés à base d′ammonium quaternaire, chlore et acide peracétique.
  • Diminue le nombre de résultats faux négatifs et faux positifs dus à la désactivation ou à l′amplification des désinfectants sur les écouvillons concurrents.
Profitez d′un stockage commode
  • Le dispositif de prélèvement se stocke à température ambiante, et non en milieu réfrigéré, ce qui permet d′économiser un espace précieux dans votre réfrigérateur pour les produits qui en ont besoin.
Composants
Tous les réactifs d′analyse sont contenus à l′intérieur du dispositif de prélèvement.
Adéquation
Test de l′ATP, transformation des aliments, contrôle HACCP, désinfection
Principe
La détection de l′ATP par bioluminescence est un indicateur bien établi et couramment employé pour contrôler l′hygiène des surfaces et l′efficacité du nettoyage lors de la transformation des aliments. Une inspection visuelle ne constitue pas un contrôle critique adéquat de l′hygiène des surfaces, et le temps nécessaire à l′obtention d′un résultat avec les méthodes d′analyse microbiologique (de 2 à 7 jours) signifie que ces méthodes ne sont pas adaptées aux contrôles d′hygiène. La détection de l′ATP avec le système MVP ICON fournit des résultats en 10 secondes, ce qui permet de prendre des décisions rapides quant au démarrage d′un procédé de transformation et de mettre en place, si nécessaire, des mesures correctives immédiates. L′ATP est une molécule présente dans toutes les cellules vivantes, notamment les bactéries, les levures, les moisissures et l′ensemble de la matière organique. Après nettoyage et/ou désinfection, les équipements servant à la transformation des aliments et l′environnement de l′installation sont testés à la recherche d′ATP. Un nettoyage/une désinfection efficace se traduit par de faibles niveaux d′ATP.
Méthode d'analyse
Mesure de l′ATP par bioluminescence
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 et 30 °C, à l′abri de la lumière. Les dispositifs non utilisés doivent être replacés dans leur sachet en aluminium.
Informations légales
FLASH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • Swab Tube
  • Wet Chamber
  • Dry Chamber
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Articles
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Contenu apparenté
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review