457833
Ethylene-d4 oxide
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonyme(s) :
Deuterated ethylene oxide, Oxirane-D4
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.52 (vs air)
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥99% (CP)
Contient
hydroquinone as stabilizer
Technique(s)
protein expression: suitable
pb
10.7 °C (lit.)
Pf
-111 °C (lit.)
Densité
0.896 g/mL at 25 °C
Application(s)
environmental
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
[2H]C1([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2/i1D2,2D2
Clé InChI
IAYPIBMASNFSPL-LNLMKGTHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Outside of the U.S., ocean freight shipment is required and will result in substantial additional expense.
Produits recommandés
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Régulateur
Vanne de purge
Vanne de régulation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)