Principaux documents
746975
Sigma-Aldrich
Propylene oxide-1,3-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP), contains hydroquinone as a stabilizer
Synonyme(s) :
13C Labeled Propylene oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C2CH6O
Poids moléculaire :
60.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Forme
liquid
Qualité
contains hydroquinone as a stabilizer
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[13CH3]C1[13CH2]O1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/i1+1,2+1
Clé InChI
GOOHAUXETOMSMM-ZDOIIHCHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-162.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-108 °C - closed cup