110205
(±)-propylène oxyde
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
(±)-Methyloxirane, 1,2-Epoxypropane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
1378 °F
Limite d'explosivité
37 %
Indice de réfraction
n20/D 1.366 (lit.)
Point d'ébullition
34 °C (lit.)
Pf
−112 °C (lit.)
Densité
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-36.4 °F - Equilibrium method
Point d'éclair (°C)
-38 °C - Equilibrium method
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles