441171
(Bromomethyl)cyclobutane
97%
Synonyme(s) :
Cyclobutylmethyl bromide
81,70 €
About This Item
81,70 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.48 (lit.)
pb
123-124 °C (lit.)
Densité
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
BrCC1CCC1
InChI
1S/C5H9Br/c6-4-5-2-1-3-5/h5H,1-4H2
Clé InChI
FLHFTXCMKFVKRP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup