Principaux documents
430862
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-glycidyl methacrylate)
pellets, melt index 5 g/10 min (190°C/2.16kg)
Synonyme(s) :
2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with ethene, Ethylene-glycidyl methacrylate polymer, Glycidyl methacrylate-ethylene copolymer
250 G
62,20 €
62,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
62,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
62,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
pellets
Niveau de qualité
Indice de fusion
5 g/10 min (190°C/2.16kg)
Composition
glycidyl methacrylate, 8 wt. %
Dureté
92 (Shore A, ASTM D 2240)
Pf
99 °C (lit.)
Température de transition
softening point 87 °C (Vicat, ASTM D 1525-1kg)
Densité
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O1C(C1)COC(=O)C(=C)C.C=C
InChI
1S/C7H10O3.C2H4/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6;1-2/h6H,1,3-4H2,2H3;1-2H2
Clé InChI
CONHAJWVOAJZGC-UHFFFAOYSA-N
Application
Cross-linkable coatings and adhesion promoter.
Pendant glycidyl functionality available for grafting or cross-linking.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.