Documents
C106003
Sigma-Aldrich
(Bromomethyl)cyclohexane
99%
Synonyme(s) :
Cyclohexylmethyl bromide
About This Item
Formule linéaire :
C6H11CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.08
Numéro Beilstein :
635738
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
Point d'ébullition
76-77 °C/26 mmHg (lit.)
Densité
1.269 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H13Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2
Clé InChI
UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Takahiro Doi et al.
Forensic toxicology, 36(1), 51-60 (2018-01-26)
Recently, carboxamide-type synthetic cannabinoids have been distributed globally as new psychoactive substances (NPS). Some of these compounds possess asymmetric carbon, which is derived from an amide moiety composed of amino acid derivatives (i.e., amides or esters of amino acids). In