482099
Cyclopropanemethanol
≥99.5%
Synonyme(s) :
(Hydroxymethyl)cyclopropane, CPMO, Cyclopropyl carbinol, Cyclopropylmethanol
71,20 €
About This Item
71,20 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.5%
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
pb
123-124 °C/738 mmHg (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
OCC1CC1
InChI
1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup