Principaux documents
226998
Sigma-Aldrich
Bromocyclobutane
96%
Synonyme(s) :
Cyclobutyl bromide
1 G
62,80 €
5 G
173,00 €
62,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
62,80 €
5 G
173,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H7Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.00
Beilstein:
1900415
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
62,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
pb
108 °C (lit.)
Densité
1.434 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
BrC1CCC1
InChI
1S/C4H7Br/c5-4-2-1-3-4/h4H,1-3H2
Clé InChI
KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tao Guo et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(16), 3696-3700 (2005-06-28)
An encoded combinatorial library based on aryl and biaryl piperidine scaffolds was designed and synthesized. Screening of this library resulted in the discovery of high-nanomolar biaryl piperidine-based MCH1 receptor antagonists. Follow-up optimization using a parallel synthesis provided potent, single digit
Zhen Li et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(20), 6169-6173 (2005-09-30)
A class of 3,5-diphenyl-1,2,4-oxadiazole based compounds have been identified as potent sphingosine-1-phosphate-1 (S1P1) receptor agonists with minimal affinity for the S1P2 and S1P3 receptor subtypes. Analogue 26 (S1P1 IC50 = 0.6 nM) has an excellent pharmacokinetics profile in the rat
Yi Liu et al.
The journal of physical chemistry. A, 110(16), 5379-5385 (2006-04-21)
This study investigates the 234 nm photodissociation dynamics of cyclobutyl bromide using a two-dimensional photofragment velocity imaging technique. The spin-orbit ground- and excited-state Br(2P) atoms are state-selectively detected via [2+1] resonance enhanced multiphoton ionization (REMPI), whereas the cyclobutyl radicals are