Documents
160458
Sigma-Aldrich
N,N′-(1,3-Phenylene)dimaleimide
97%
Synonyme(s) :
1,1′-(1,3-Phenylene)bis[1H -pyrrole-2,5-dione], 1,3-Bismaleimidobenzene, 1,3-Phenylenebismaleimide, 1-[3-(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)phenyl]pyrrole-2,5-dione, N ,N ′-1,3-Phenylenebismaleimide, N ,N -m -Phenylene dimaleimide, m -Phenylenebismaleimide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H8N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Pf
198-201 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1C=CC(=O)N1c2cccc(c2)N3C(=O)C=CC3=O
InChI
1S/C14H8N2O4/c17-11-4-5-12(18)15(11)9-2-1-3-10(8-9)16-13(19)6-7-14(16)20/h1-8H
Clé InChI
IPJGAEWUPXWFPL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges