132306
Zinc acetylacetonate hydrate
Synonyme(s) :
Bis(2,4-pentanedionato)zinc, Zn(acac)2
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Composition
Zn, 23-26% EDTA titration
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
135-138 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Zn]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.H2O.Zn/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;+2/p-2/b2*4-3-;;
Clé InChI
KUJHAYOLESEVSA-SUKNRPLKSA-L
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications