Principaux documents
329541
Sigma-Aldrich
Dicumyl peroxide
98%
Synonyme(s) :
Bis(1-methyl-1-phenylethyl) peroxide, Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide
100 G
62,10 €
500 G
176,00 €
62,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
62,10 €
500 G
176,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[C6H5C(CH3)2]2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.37
Beilstein:
2056090
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
62,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
9.3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
15.4 mmHg ( 38 °C)
Essai
98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
39-41 °C (lit.)
Densité
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(OOC(C)(C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H22O2/c1-17(2,15-11-7-5-8-12-15)19-20-18(3,4)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,1-4H3
Clé InChI
XMNIXWIUMCBBBL-UHFFFAOYSA-N
Application
Dicumyl peroxide (DCP) is used:
  • in vulcanization of rubber
  • as a crosslinking agent in the synthesis of polylactic acid composite fibers[1]
  • in the preparation of polyethylene composites[2]
  • in the synthesis of polyamide 112/ethylene vinyl acetate copolymer blends.[3]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. F - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
The effect of maleic anhydride grafting efficiency on the flexural properties of polyethylene composites
Gunning MA, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 124(6), 4799-4808 (2012)
Dominik Dörr et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-18)
For the preparation of polylactide (PLA)-based foams, it is commonly necessary to increase the melt strength of the polymer. Additives such as chain extenders (CE) or peroxides are often used to build up the molecular weight by branching or even
Nappaphan Kunanusont et al.
Polymers, 12(8) (2020-08-08)
Thermoplastic vulcanizate (TPV) has excellent elastomeric properties and can be reprocessed multiple times. TPV is typically produced by using the dynamic vulcanization (DV) method in which rubber is crosslinked simultaneously with thermoplastics. Peroxide-crosslinked TPV can increase the compatibility between rubber
Janghyeon Lee et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 19(17) (2019-08-29)
Gas chromatography (GC) is the chemical analysis technique most widely used to separate and identify gas components, and it has been extensively applied in various gas analysis fields such as non-invasive medical diagnoses, indoor air quality monitoring, and outdoor environmental
Lu Lu et al.
Scientific reports, 8(1), 14233-14233 (2018-09-27)
Polymers with reversible elongation upon cooling (EUC) and contraction upon heating (CUH) enabled applications in actuators, fasteners, dampers, grippers, swimmers, sealants, etc. With the current working temperature being limited to mainly above zero Celsius, applications for subzero Celsius environments are
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf