Principaux documents
282022
Sigma-Aldrich
Acetic acid-13C2
99 atom % 13C
250 MG
247,00 €
1 G
656,00 €
247,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
250 MG
247,00 €
1 G
656,00 €
About This Item
Formule linéaire :
13CH313CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
247,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Pression de vapeur
11.4 mmHg ( 20 °C)
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Limite d'explosivité
16 %
pb
117-118 °C (lit.)
Pf
16.2 °C (lit.)
Densité
1.083 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[13CH3][13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1,2+1
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-ZDOIIHCHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup