Principaux documents
422142
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,5-dimethoxyphenylacetate
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.513 (lit.)
pb
162-165 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)Cc1cc(OC)ccc1OC
InChI
1S/C12H16O4/c1-4-16-12(13)8-9-7-10(14-2)5-6-11(9)15-3/h5-7H,4,8H2,1-3H3
Clé InChI
RNNQUXSAPFQIOP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl 2,5-dimethoxyphenylacetate is an ester. It is an organic building block used in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup