424625
4-Phenylphenol
purified by sublimation, 99%
Synonyme(s) :
4-Hydroxybiphenyl
49,40 €
About This Item
49,40 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Produit purifié par
sublimation
pb
321 °C (lit.)
Pf
164-166 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 0.7 g/L at 20 °C
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
Clé InChI
YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Ar(24208)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a reactant in the synthesis of new azobenzene sulfonic acid dopants by diazotized coupling reaction with sulphanilic acid diazonium salt.[7]
- As a starting material in the synthesis of 2,6-poly(4-phenylphenol).[8]
- As a ligand in the synthesis of aluminum (III) bis(2-methyl-8-quninolinato)-4-phenylphenolate (BAlq).[9]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
320.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
160 °C - closed cup