Documents
402737
Sigma-Aldrich
Magnesium phthalocyanine
Dye content 90 %
Synonyme(s) :
Phthalocyanine magnesium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H16MgN8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
536.83
Numéro Beilstein :
3584903
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Composition
Dye content, 90%
λmax
668 nm
Chaîne SMILES 
[Mg]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Mg/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
Clé InChI
NIQREIWCURIAMA-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Jane P Bearinger et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 25(2), 1238-1244 (2008-12-31)
Photocatalytic lithography (PCL) is an inexpensive, fast, and robust method of oxidizing surface chemical moieties to produce patterned substrates. This technique has utility in basic biological research as well as various biochip applications. We report on porphyrin-based PCL for patterning