Principaux documents
421359
Sigma-Aldrich
MERPOL® SH surfactant
250 ML
59,90 €
59,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
59,90 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
59,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
pb
100 °C (lit.)
Température de transition
cloud point 48 °C (2 wt. % aqueous solution)
Densité
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
12
Catégories apparentées
Application
Nonionic, ethylene oxide condensate. General purpose detergent and wetting agent.
Informations légales
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
96.1 - 100.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35.6 - 37.8 °C - closed cup