Documents
421286
Sigma-Aldrich
MERPOL® A surfactant
Synonyme(s) :
Nonionic Surfactant MERPOL
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
Tension de surface
24 dyn/cm, 25 °C, 0.05 wt. %
Point d'ébullition
200 °C (lit.)
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
6
Application
Nonionic, ethylene oxide condensate. Low foaming wetting agent.
Informations légales
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable