Principaux documents
421340
Sigma-Aldrich
MERPOL® SE surfactant
250 ML
130,00 €
130,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
130,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
130,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
Densité
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
10
Description générale
Nonionic.
Application
Low foaming wetting agent.
Informations légales
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kohichi Kawahara et al.
Glia, 64(11), 1938-1961 (2016-07-28)
To differentiate subtypes of microglia (MG), we developed a novel monoclonal antibody, 9F5, against one subtype (type 1) of rat primary MG. The 9F5 showed high selectivity for this cell type in Western blot and immunocytochemical analyses and no cross-reaction