388866
Brij® 93
average Mn ~357
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol oleyl ether, Polyoxyethylene (2) oleyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.26 psi ( 20 °C)
Forme
liquid
Poids mol.
average Mn ~357
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
Densité
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
4
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
Clé InChI
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
Point d'éclair (°C)
> 240 °C - Equilibrium method
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter