U1001
1-Undecanol
97%
Synonyme(s) :
Alcohol C11, Undecyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.44 (lit.)
Point d'ébullition
146 °C/30 mmHg (lit.)
Pf
11 °C (lit.)
Densité
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C11H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,2-11H2,1H3
Clé InChI
KJIOQYGWTQBHNH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
It can be also used as a solvent in homogeneous liquid-liquid microextraction method.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup