198048
Trimethylaluminum solution
2.0 M in toluene
Synonyme(s) :
Trimethylalane
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
2.0 M in toluene
Densité
0.81 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
C[Al](C)C
InChI
1S/3CH3.Al/h3*1H3;
Clé InChI
JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Polyhydroxylated cyclohexanes by stereoselective rearrangement of unsaturated glycosides.
- Partially hydrolyzed trimethylaluminum (PHT) catalyst for the polymerization of olefins.
- Methyl benzene by methylation of anisole derivatives using nickel-1,3-dicyclohexylimidazol-2-ylidene catalyst system.
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)