Principaux documents
206059
Sigma-Aldrich
Platinum(II) iodide
98%
Synonyme(s) :
Diiodoplatinum, Platinum diiodide, Platinum(2+) diiodide
1 G
168,00 €
168,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
168,00 €
About This Item
Formule linéaire :
PtI2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.89
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
168,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: platinum
Pf
360 °C (dec.) (lit.)
Densité
6.403 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[Pt]I
InChI
1S/2HI.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
ZXDJCKVQKCNWEI-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.